2-Fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
F0217-25G F0217-100G
TCIAF0217-25GEA 485 SEK
TCIAF0217-25G TCIAF0217-100G
2-Fluoropyridine ≥98.0%
2-Fluoropyridine
Formel: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Kokpunkt: 126°C
Densitet: 1,129 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 24°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006224
CAS nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&vid=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %