2,3,5,6-Tetrafluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T1778-1G T1778-5G
TCIAT1778-1GEA 335 SEK
TCIAT1778-1G TCIAT1778-5G
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine ≥98.0%
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formel: C₅HF₄N
MW: 151,06 g/mol
Kokpunkt: 101°C
Densitet: 1,499 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 31°C
MDL Number: MFCD00011734
CAS nummer: 2875-18-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&vid=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %