2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C0197-25G C0197-5G
TCIAC0197-25GEA 895 SEK
TCIAC0197-25G TCIAC0197-5G
2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98.0%
2-Chloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Kokpunkt: 184°C
Densitet: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00006265
CAS nummer: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d443d702897288f81574adbcb25c385a02ec9db&vid=8d443d702897288f81574adbcb25c385a02ec9db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %