3-Chloropyridine 95,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
C0280-25G C0280-500G C0280-100G
TCIAC0280-25GEA 295 SEK
TCIAC0280-25G TCIAC0280-500G TCIAC0280-100G
3-Chloropyridine 95,0 GC_ANALYSMETOD
3-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
MW: 113.55 g/mol
Kokpunkt: 148°C
Smältpunkt: -0.5
Flampunkt: 66°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006375
CAS nummer: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdb6c54d1330d274d565c822dea59ac6e5c2795&vid=ffdb6c54d1330d274d565c822dea59ac6e5c2795&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %