2,4-Dichloropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D3784-25G D3784-5G
TCIAD3784-25GEA 2450 SEK
TCIAD3784-25G TCIAD3784-5G
2,4-Dichloropyridine ≥98.0%
2,4-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Kokpunkt: 190°C
Flampunkt: 89°C
MDL Number: MFCD00955618
CAS nummer: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e72f5723ab3a70a7cf8093bfad3b72efad69df0e&vid=e72f5723ab3a70a7cf8093bfad3b72efad69df0e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %