2,3,5,6-Tetrachloropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T2331-25G T2331-5G
TCIAT2331-25GEA 575 SEK
TCIAT2331-25G TCIAT2331-5G
2,3,5,6-Tetrachloropyridine ≥98.0%
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Formel: C₅HCl₄N
MW: 216,88 g/mol
Kokpunkt: 251°C
Smältpunkt: 88…89 °C
MDL Number: MFCD00092428
CAS nummer: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80b8aef1707a784cc7aa1ac16f294185433d8c8&vid=a80b8aef1707a784cc7aa1ac16f294185433d8c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C