2-Bromopyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B0650-100ML B0650-25ML B0650-500ML
TCIAB0650-100MLEA 1250 SEK
TCIAB0650-100ML TCIAB0650-25ML TCIAB0650-500ML
2-Bromopyridine ≥98.0%
2-Bromopyridine
Formel: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Kokpunkt: 194°C
Smältpunkt: –40,1 °C
Densitet: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 54°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006219
CAS nummer: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&vid=4325252c307a8e2a91e4b2452010866a7fba0556&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %