2,5-Dibromopyridine ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D1217-25G
D1217-5G
D1217-500G
TCIAD1217-25GEA
710
SEK
TCIAD1217-25G
TCIAD1217-5G
TCIAD1217-500G
2,5-Dibromopyridine ≥99.0%
2,5-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N MW: 236,89 g/mol Kokpunkt: 235°C Smältpunkt: 90…93 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006221 CAS nummer: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 93.0 to 95.0 deg-C |