2,3-Dibromopyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D2917-1G
D2917-5G
TCIAD2917-1GEA
215
SEK
TCIAD2917-1G
TCIAD2917-5G
2,3-Dibromopyridine ≥98.0%
2,3-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N Kokpunkt: 249°C Smältpunkt: 58…59 °C |
MDL Number:
MFCD00234014 CAS nummer: 13534-89-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |