1,1'-Binaphthyl ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B0805-1G
B0805-5G
TCIAB0805-1GEA
325
SEK
TCIAB0805-1G
TCIAB0805-5G
1,1'-Binaphthyl ≥98.0%
1,1'-Binaphthyl
Formel:
C₂₀H₁₄ Kokpunkt: 405 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 142…144 °C Densitet: 1,19 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00041740 CAS nummer: 604-53-5 EINECS: 210-070-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |