1-Bromo-2-methylnaphthalene ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B1295-25G B1295-5G
TCIAB1295-25GEA 1050 SEK
TCIAB1295-25G TCIAB1295-5G
1-Bromo-2-methylnaphthalene ≥90.0%
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Kokpunkt: 157°C
Densitet: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003871
CAS nummer: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=007397406858e22a7ca6d76c285a0462800a6378&vid=007397406858e22a7ca6d76c285a0462800a6378&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %