1-Fluoronaphthalene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
F0212-25G F0212-5G
TCIAF0212-25GEA 975 SEK
TCIAF0212-25G TCIAF0212-5G
1-Fluoronaphthalene ≥98.0%
1-Fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₇F
MW: 146,16 g/mol
Kokpunkt: 212°C
Smältpunkt: –12,5 °C
Densitet: 1,135 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 65°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003873
CAS nummer: 321-38-0
EINECS: 206-287-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ecd6bdf867c7a4f07d00e6962689882aa8152c3&vid=2ecd6bdf867c7a4f07d00e6962689882aa8152c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %