1-Klornaftalen ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C2310-5G
C2310-25G
TCIAC2310-5GEA
670
SEK
TCIAC2310-5G
TCIAC2310-25G
1-Klornaftalen ≥97.0%
1-Klornaftalen
Formel:
C₁₀H₇Cl MW: 162.62 g/mol Kokpunkt: 263°C Smältpunkt: –20°C Flampunkt: 121°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003874 CAS nummer: 90-13-1 EINECS: 201-967-3 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 14,02149 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |