1-Klornaftalen ≥85.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C0212-25G C0212-500G C0212-100G
TCIAC0212-25GEA 285 SEK
TCIAC0212-25G TCIAC0212-500G TCIAC0212-100G
1-Klornaftalen ≥85.0%
1-Klornaftalen
Formel: C₁₀H₇Cl
MW: 162.62 g/mol
Kokpunkt: 263°C
Smältpunkt: –20°C
Flampunkt: 121°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003874
CAS nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,02149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da25412a8f7eb954e2111451072883555ce1689e&vid=da25412a8f7eb954e2111451072883555ce1689e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %