1-Naphthaldehyde ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: α-Naphthaldehyde
N0002-25ML N0002-500ML N0002-100ML
TCIAN0002-25MLEA 335 SEK
TCIAN0002-25ML TCIAN0002-500ML TCIAN0002-100ML
1-Naphthaldehyde ≥95.0%
1-Naphthaldehyde
Formel: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Kokpunkt: 291°C
Smältpunkt: 2 °C
Densitet: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004003
CAS nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1996a94c7f83abdb5845bf383deb158d4eaa2c72&vid=1996a94c7f83abdb5845bf383deb158d4eaa2c72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %