1-Bromonaftalen ≥95.0% stabilised
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: α-Bromonaphthalene
B0618-25G B0618-500G B0618-100G
TCIAB0618-25GEA 215 SEK
TCIAB0618-25G TCIAB0618-500G TCIAB0618-100G
1-Bromonaftalen ≥95.0% stabilised
1-Bromonaftalen
Formel: C₁₀H₇Br
Kokpunkt: 282°C
Smältpunkt: 0…6 °C
Densitet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 66 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003868
CAS nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 14,01425
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f643600463eb577931a1aa8e69f6360344d817c4&vid=f643600463eb577931a1aa8e69f6360344d817c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %