Isokinolin ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
I0182-25G I0182-500G
TCIAI0182-25GEA 215 SEK
TCIAI0182-25G TCIAI0182-500G
Isokinolin ≥95.0%
Isokinolin
Formel: C₉H₇N
Kokpunkt: 242°C
Smältpunkt: 21…26 °C
Densitet: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 107 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006898
CAS nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05222
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b410af3ccc5fa5716763526b44a7f5b34554bf16&vid=b410af3ccc5fa5716763526b44a7f5b34554bf16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %