1-Indanone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
I0013-25G
I0013-5G
TCIAI0013-25GEA
775
SEK
TCIAI0013-25G
TCIAI0013-5G
1-Indanone ≥98.0%
1-Indanone
Formel:
C₉H₈O Kokpunkt: 245°C Smältpunkt: 37…40 °C Densitet: 1,1028 g/cm³ (40 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003785 CAS nummer: 83-33-0 EINECS: 201-470-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 43.0 deg-C |