Dimethyl diselenide ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Dimethyldiselenide
D3290-1G
TCIAD3290-1GEA
1050
SEK
TCIAD3290-1G
Dimethyl diselenide ≥98.0%
Dimethyl diselenide
Formel:
C₂H₆Se₂ MW: 187.99 g/mol Kokpunkt: 155°C Smältpunkt: –82°C Densitet: 2.0009 Flampunkt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00008254 CAS nummer: 7101-31-7 EINECS: 230-410-7 UN: 3440 ADR: 6.1 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |