Tetraklorsilan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Kiseltetraklorid
T0636-100G
T0636-25G
T0636-500G
TCIAT0636-100GEA
365
SEK
TCIAT0636-100G
TCIAT0636-25G
TCIAT0636-500G
Tetraklorsilan ≥98.0%
Tetraklorsilan
Formel:
Cl₄Si MW: 169,9 g/mol Kokpunkt: 59°C Smältpunkt: –68°C Densitet: 1,48 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011229 CAS nummer: 10026-04-7 EINECS: 233-054-0 UN: 1818 ADR: 8,II Merck Index: 14,08500 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |