Ethyl-6-chloronicotinate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Ethyl 6-chloronicotinate
E0852-25G
E0852-5G
TCIAE0852-25GEA
935
SEK
TCIAE0852-25G
TCIAE0852-5G
Ethyl-6-chloronicotinate ≥97.0%
Ethyl-6-chloronicotinate
Formel:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,61 g/mol Kokpunkt: 150°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00082739 CAS nummer: 49608-01-7 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 97.0 % |