Diethyl chlorophosphate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D2206-25G
D2206-250G
TCIAD2206-25GEA
390
SEK
TCIAD2206-25G
TCIAD2206-250G
Diethyl chlorophosphate ≥97.0%
Diethyl chlorophosphate
Formel:
C₄H₁₀ClO₃P MW: 172,55 g/mol Kokpunkt: 93°C Flampunkt: 61°C |
MDL Number:
MFCD00009075 CAS nummer: 814-49-3 EINECS: 212-396-4 UN: 2927 ADR: 6.1,I |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |