Ethylene chlorophosphite ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
C1215-25G
C1215-5G
TCIAC1215-25GEA
845
SEK
TCIAC1215-25G
TCIAC1215-5G
Ethylene chlorophosphite ≥97.0%
Ethylene chlorophosphite
Formel:
C₂H₄ClO₂P MW: 126,48 g/mol Kokpunkt: 47°C Smältpunkt: -28°C Flampunkt: 70°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00014511 CAS nummer: 822-39-9 EINECS: 212-499-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |