Diallylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0069-25ML D0069-500ML
TCIAD0069-25MLEA 365 SEK
TCIAD0069-25ML TCIAD0069-500ML
Diallylamine ≥98.0%
Diallylamine
Formel: C₆H₁₁N
MW: 97.16 g/mol
Kokpunkt: 112°C
Smältpunkt: –88°C
Flampunkt: 14°C
MDL Number: MFCD00008642
CAS nummer: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3 II
Merck Index: 14,02971
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&vid=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %