Tetraethylene glycol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
T0099-25G
T0099-500G
TCIAT0099-25GEA
215
SEK
TCIAT0099-25G
TCIAT0099-500G
Tetraethylene glycol ≥95.0%
Tetraethylene glycol
Formel:
C₈H₁₈O₅ MW: 194,23 g/mol Kokpunkt: 328°C Flampunkt: 194°C |
MDL Number:
MFCD00002879 CAS nummer: 112-60-7 EINECS: 203-989-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |