Triethylene glycol monomethyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH
T0709-25ML T0709-500ML
TCIAT0709-25MLEA 230 SEK
TCIAT0709-25ML TCIAT0709-500ML
Triethylene glycol monomethyl ether ≥98.0%
Triethylene glycol monomethyl ether
Formel: C₇H₁₆O₄
MW: 164,2 g/mol
Kokpunkt: 248°C
Smältpunkt: –45°C
Flampunkt: 134°C
MDL Number: MFCD00002875
CAS nummer: 112-35-6
EINECS: 203-962-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&vid=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %