N-Methylformanilide ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M0552-25G M0552-500G M0552-100G
TCIAM0552-25GEA 215 SEK
TCIAM0552-25G TCIAM0552-500G TCIAM0552-100G
N-Methylformanilide ≥99.0%
N-Methylformanilide
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Kokpunkt: 243°C
Flampunkt: 129°C
MDL Number: MFCD00003283
CAS nummer: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b52b7c6ced3cefb973ad2bcdf0b2ffaa8c17c3&vid=18b52b7c6ced3cefb973ad2bcdf0b2ffaa8c17c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %