Diethyl-3-oxoglutarate ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A0055-25ML A0055-500ML
TCIAA0055-25MLEA 495 SEK
TCIAA0055-25ML TCIAA0055-500ML
Diethyl-3-oxoglutarate ≥95.0%
Diethyl-3-oxoglutarate
Formel: C₉H₁₄O₅
MW: 202,21 g/mol
Kokpunkt: 250°C
Flampunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00009200
CAS nummer: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&vid=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %