1,4-Butandioldiglycidyleter ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Araldite RD-2
B0964-25ML B0964-250ML
TCIAB0964-25MLEA 950 SEK
TCIAB0964-25ML TCIAB0964-250ML
1,4-Butandioldiglycidyleter ≥93.0%
1,4-Butandioldiglycidyleter
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokpunkt: 160°C
Flampunkt: 140°C
MDL Number: MFCD00005146
CAS nummer: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&vid=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %