(±)-Epoxystyrene 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Styrene oxide
E0013-25ML
E0013-500ML
TCIAE0013-25MLEA
230
SEK
TCIAE0013-25ML
TCIAE0013-500ML
(±)-Epoxystyrene 98,0 GC_ANALYSMETOD
(±)-Epoxystyrene
Formel:
C₈H₈O MW: 120.15 g/mol Kokpunkt: 194°C Smältpunkt: –37°C Flampunkt: 77°C |
MDL Number:
MFCD00005121 CAS nummer: 96-09-3 EINECS: 202-476-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |