1-Butoxi-2,3-epoxipropan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B0697-25ML B0697-500ML
TCIAB0697-25MLEA 230 SEK
TCIAB0697-25ML TCIAB0697-500ML
1-Butoxi-2,3-epoxipropan ≥98.0%
1-Butoxi-2,3-epoxipropan
Formel: C₇H₁₄O₂
Flampunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00005145
CAS nummer: 2426-08-6
EINECS: 219-376-4
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&vid=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %