Furfurylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2-(Aminomethyl)furan
F0091-25ML
F0091-500ML
F0091-100ML
TCIAF0091-25MLEA
230
SEK
TCIAF0091-25ML
TCIAF0091-500ML
TCIAF0091-100ML
Furfurylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Furfurylamine
Formel:
C₅H₇NO MW: 97,12 g/mol Kokpunkt: 146°C Flampunkt: 37°C |
MDL Number:
MFCD00003258 CAS nummer: 617-89-0 EINECS: 210-536-9 UN: 2526 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |