3,4-Dihydro-2H-pyran ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D0555-25ML D0555-500ML D0555-100ML
TCIAD0555-25MLEA 245 SEK
TCIAD0555-25ML TCIAD0555-500ML TCIAD0555-100ML
3,4-Dihydro-2H-pyran ≥97.0%
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokpunkt: 86°C
Flampunkt: -6°C
MDL Number: MFCD00006558
CAS nummer: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN: 2376
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce63b35d82bafde9ec26e24d77119ceafa069ecc&vid=ce63b35d82bafde9ec26e24d77119ceafa069ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %