(Triisopropylsilyl)acetylene ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T1683-25ML
T1683-5ML
TCIAT1683-25MLEA
3425
SEK
TCIAT1683-25ML
TCIAT1683-5ML
(Triisopropylsilyl)acetylene ≥95.0%
(Triisopropylsilyl)acetylene
Formel:
C₁₁H₂₂Si Kokpunkt: 100°C Flampunkt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00075452 CAS nummer: 89343-06-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |