N-tert-Butylbenzylamine ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
B1176-25ML
B1176-500ML
TCIAB1176-25MLEA
455
SEK
TCIAB1176-25ML
TCIAB1176-500ML
N-tert-Butylbenzylamine ≥96.0%
N-tert-Butylbenzylamine
Formel:
C₁₁H₁₇N MW: 163,26 g/mol Kokpunkt: 252°C Flampunkt: 90°C |
MDL Number:
MFCD00008798 CAS nummer: 3378-72-1 EINECS: 222-179-6 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |