(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A0656-10ML A0656-25ML
TCIAA0656-10MLEA 2400 SEK
TCIAA0656-10ML TCIAA0656-25ML
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine ≥98.0%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Formel: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Kokpunkt: 102°C
Flampunkt: 1°C
MDL Number: MFCD00008078
CAS nummer: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&vid=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %