Methoxyacetonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0103-25ML M0103-5ML
TCIAM0103-25MLEA 2200 SEK
TCIAM0103-25ML TCIAM0103-5ML
Methoxyacetonitrile ≥98.0%
Methoxyacetonitrile
Formel: C₃H₅NO
Kokpunkt: 119°C
Flampunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00001892
CAS nummer: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852dbffd4b16fa0576738cab32bda549e6dc644e&vid=852dbffd4b16fa0576738cab32bda549e6dc644e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %