Benzylkloroformiat ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
B3021-25G B3021-250G
TCIAB3021-25GEA 295 SEK
TCIAB3021-25G TCIAB3021-250G
Benzylkloroformiat ≥96.0%
Benzylkloroformiat
Formel: C₈H₇ClO₂
Kokpunkt: 103°C
Smältpunkt: 0°C
Flampunkt: 80°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000640
CAS nummer: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8,I
Merck Index: 14,01801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dafc87f8bd19d81e72cb4d6d1cec566369f2cf84&vid=dafc87f8bd19d81e72cb4d6d1cec566369f2cf84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %