Dichlorodiethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D1976-25G D1976-5G
TCIAD1976-25GEA 4575 SEK
TCIAD1976-25G TCIAD1976-5G
Dichlorodiethylsilane ≥98.0%
Dichlorodiethylsilane
Formel: C₄H₁₀Cl₂Si
Kokpunkt: 129°C
Smältpunkt: -97°C
Flampunkt: 24°C
MDL Number: MFCD00000493
CAS nummer: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN: 1767
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d643844a53c0d69ad0ca9799dc90128a0bd13d36&vid=d643844a53c0d69ad0ca9799dc90128a0bd13d36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %