Cesiumklorid ≥99.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Cesium Chloride
C2203-100G C2203-25G
TCIAC2203-100GEA 1050 SEK
TCIAC2203-100G TCIAC2203-25G
Cesiumklorid ≥99.0%
Cesiumklorid
Formel: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Kokpunkt: 1303
Smältpunkt: 646
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010955
CAS nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,02011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&vid=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %