Natriumvätekarbonat
Leverantör: G Biosciences
RC-092
RC-091
RC-092EA
1675
SEK
RC-092
RC-091
Natriumvätekarbonat
Natriumvätekarbonat
Formel:
NaHCO₃ Smältpunkt: 270 °C Densitet: 2,159 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |