1-Methylcyclohexene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0200-25ML
M0200-500ML
M0200-100ML
TCIAM0200-25MLEA
735
SEK
TCIAM0200-25ML
TCIAM0200-500ML
TCIAM0200-100ML
1-Methylcyclohexene ≥98.0%
1-Methylcyclohexene
Formel:
C₇H₁₂ Kokpunkt: 110°C Densitet: 0,8102 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -3°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001548 CAS nummer: 591-49-1 EINECS: 209-718-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |