Cyclopenten ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
C1617-25ML C1617-500ML C1617-100ML
TCIAC1617-25MLEA 270 SEK
TCIAC1617-25ML TCIAC1617-500ML TCIAC1617-100ML
Cyclopenten ≥95.0%
Cyclopentene
Formel: C₅H₈
Kokpunkt: 46°C
Smältpunkt: -135°C
Densitet: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -29°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001394
CAS nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&vid=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %