Cyclopenten ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C0511-25ML C0511-500ML C0511-100ML
TCIAC0511-25MLEA 295 SEK
TCIAC0511-25ML TCIAC0511-500ML TCIAC0511-100ML
Cyclopenten ≥98.0%
Cyclopentene
Formel: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Kokpunkt: 46°C
Smältpunkt: -135°C
Densitet: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -29°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001394
CAS nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&vid=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %