Cyclohexen ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C0491-25ML C0491-500ML
TCIAC0491-25MLEA 215 SEK
TCIAC0491-25ML TCIAC0491-500ML
Cyclohexen ≥99.0%
Cyclohexene
Formel: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Kokpunkt: 82°C
Smältpunkt: –104 °C
Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -6°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001539
CAS nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da3da4334c7f11de68e86d10c3222f1e94dd1380&vid=da3da4334c7f11de68e86d10c3222f1e94dd1380&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %