Bicyclohexyl ≥99.0%
Leverantör: TCI
B0902-25ML B0902-500ML B0902-100ML
TCIAB0902-25MLEA 495 SEK
TCIAB0902-25ML TCIAB0902-500ML TCIAB0902-100ML
Bicyclohexyl ≥99.0%
Bicyclohexyl
Formel: C₁₂H₂₂
Kokpunkt: 239°C
Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 92°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003815
CAS nummer: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb010a1dfb6c139901043e1827c5565efce0eee7&vid=cb010a1dfb6c139901043e1827c5565efce0eee7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %