trans-1,4-Dimetylcyklohexan ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: trans-Hexahydro-p-xylene
D0271-25ML D0271-5ML
TCIAD0271-25MLEA 1850 SEK
TCIAD0271-25ML TCIAD0271-5ML
trans-1,4-Dimetylcyklohexan ≥95.0%
trans-1,4-Dimetylcyklohexan
Formel: C₈H₁₆
Kokpunkt: 119°C
Smältpunkt: –37 °C
Densitet: 0,763 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 6°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064955
CAS nummer: 2207-04-7
EINECS: 218-622-8
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ee8ae029e0c2af865a16c815d2c4ade069e29b0&vid=5ee8ae029e0c2af865a16c815d2c4ade069e29b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %