trans-1,2-Dimetylcyklohexan ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: trans-Hexahydro-o-xylene
D0697-25ML D0697-5ML
TCIAD0697-25MLEA 1600 SEK
TCIAD0697-25ML TCIAD0697-5ML
trans-1,2-Dimetylcyklohexan ≥99.0%
trans-1,2-Dimetylcyklohexan
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Kokpunkt: 123 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –88 °C
Densitet: 0,776 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 7°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001505
CAS nummer: 6876-23-9
EINECS: 229-979-4
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&vid=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %