cis-1,4-Dimetylcyklohexan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Cis-1,4-dimethylcyclohexane
D1715-25ML D1715-5ML
TCIAD1715-25MLEA 1925 SEK
TCIAD1715-25ML TCIAD1715-5ML
cis-1,4-Dimetylcyklohexan ≥98.0%
cis-1,4-Dimetylcyklohexan
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Kokpunkt: 125°C
Smältpunkt: –42 °C
Densitet: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 6°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064174
CAS nummer: 624-29-3
EINECS: 210-840-1
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3633b1a4e98c68df7e93cf84a2a946a23cc4fe&vid=6d3633b1a4e98c68df7e93cf84a2a946a23cc4fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %