cis-1,3-Dimetylcyklohexan ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: cis-Hexahydro-m-xylene
D1055-25ML D1055-5ML
TCIAD1055-25MLEA 1950 SEK
TCIAD1055-25ML TCIAD1055-5ML
cis-1,3-Dimetylcyklohexan ≥99.0%
cis-1,3-Dimetylcyklohexan
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Kokpunkt: 120°C
Smältpunkt: –75,5 °C
Densitet: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 6°C
MDL Number: MFCD00001507
CAS nummer: 638-04-0
EINECS: 211-316-5
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab36b3d01e48f9120dec9e5779768ae17a4ffc12&vid=ab36b3d01e48f9120dec9e5779768ae17a4ffc12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %